Learn More
Ciclopropilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358515 25 g 25 g
11342727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11950.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6542-60-5 | C5H7N | 81.118 g/mol
Cyclopropylacetonitrile is used in the preparation of cyclopropyl-2 acetophenone and cyclopropylacetyl chloride. It acts as an organic intermediate in organic synthesis. It is also employed in the preparation of agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopropilacetonitrilo se utiliza en la preparación de acetofenona de ciclopropil-2 y cloruro de ciclopropilacetilo. Actúa como intermedio orgánico en la síntesis orgánica. También se emplea en la preparación de productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua, cloruro de metileno y alcoholes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6542-60-5
Fórmula molecular C5H7N
Peso molecular (g/mol) 81.118
Número MDL MFCD00041523
Clave InChI FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylacetonitrile, cyclopropaneacetonitrile, 2-cyclopropylethanenitrile, cyclopropyl acetonitrile, cyclopropyl-acetonitrile, acmc-20albr, cyanomethyl cyclopropane, ksc352m6t
PubChem CID 643447
Nombre IUPAC 2-ciclopropilacetonitrilo
SMILES C1CC1CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylacetonitrile
Densidad 0.89
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Strong
Índice de refracción 1.4245
Cantidad 25 g
Número UN UN3275
Beilstein 2036964
Información de solubilidad Miscible with water,methylene chloride and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.12
Porcentaje de pureza 97%