Learn More
Ciclopropilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cyclopropylacetonitrile is used in the preparation of cyclopropyl-2 acetophenone and cyclopropylacetyl chloride. It acts as an organic intermediate in organic synthesis. It is also employed in the preparation of agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ciclopropilacetonitrilo se utiliza en la preparación de acetofenona de ciclopropil-2 y cloruro de ciclopropilacetilo. Actúa como intermedio orgánico en la síntesis orgánica. También se emplea en la preparación de productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua, cloruro de metileno y alcoholes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylacetonitrile |
| Densidad | 0.89 |
| Punto de ebullición | 142°C to 144°C |
| Temperatura de inflamación | 43°C (109°F) |
| Olor | Strong |
| Índice de refracción | 1.4245 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3275 |
| Beilstein | 2036964 |
| Información de solubilidad | Miscible with water,methylene chloride and alcohols. |
| Show More |