Learn More
Ácido ciclopropilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11954971 5 g 5 g
11944971 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11954971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5239-82-7 | C5H8O22 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5239-82-7
Fórmula molecular C5H8O22
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00041544
Clave InChI BXXOHRWKRXBZTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylacetic acid, cyclopropaneacetic acid, cyclopropyl acetic acid, cyclopropyl-acetic acid, carboxymethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl-acetic acid, 2-cyclopropylethanoic acid, acetic cyclopropyl acid, pubchem19703, 2-cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 138440
Nombre IUPAC ácido 2-ciclopropilacético
SMILES CN1CCN(C)B1N=S=NB1N(C)CCN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylacetic acid
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 60.0°C to 61.0°C (29.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%