Learn More
Ciclopropil(trimetilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490358 5 g 5 g
15400368 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53487.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81166-84-9 | C8H14Si | 138.29 g/mol
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene is used in several addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopropil(trimetilsilil)acetileno se utiliza en varias reacciones de adición.
Solubilidad
Apenas soluble (0,069 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81166-84-9
Fórmula molecular C8H14Si
Peso molecular (g/mol) 138.29
Número MDL MFCD00671355
Clave InChI IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
PubChem CID 2758018
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1CC1
Especificaciones
Punto de ebullición 83°C (80mmHg)
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Índice de refracción 1.454
Número UN UN1993
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.069g/L) (25°C).
Nombre IUPAC 2-cyclopropiletinil(trimetil)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.28
Porcentaje de pureza 97%