Learn More
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene, +97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10540954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10540954 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10540954 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387520010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
CAS 81166-84-9
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 83.0°C (80.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H14Si
Fórmula lineal C3H5CCSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Número MDL MFCD00671355
Cantidad 1 g
Sinónimo cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
Clave InChI IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1CC1
Nombre IUPAC (2-ciclopropiletinil)trimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 138.29
PubChem CID 2758018
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.28
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.