Learn More
Sulfuro de ciclopropilfenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378735 5 g 5 g
11368735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12321.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14633-54-6 | C9H10S | 150.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14633-54-6
Fórmula molecular C9H10S
Peso molecular (g/mol) 150.24
Número MDL MFCD00009684
Clave InChI YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide
PubChem CID 123348
Nombre IUPAC ciclopropilsulfanilbenceno
SMILES C1CC1SC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl phenyl sulfide
Densidad 1.045
Punto de ebullición 61°C to 62°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.581
Cantidad 5 g
Número UN UN3334
Beilstein 2075701
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.24
Porcentaje de pureza ≥98%