Learn More
Cyclopropyl phenyl sulfide, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10553571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553571 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10553571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl phenyl sulfide
CAS 14633-54-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H10S
Número MDL MFCD00009684
Cantidad 1 g
Sinónimo cyclopropyl phenyl sulfide, cyclopropyl phenyl sulfane, cyclopropylsulfanyl benzene, benzene, cyclopropylthio, cyclopropylphenylsulfide, cyclopropyl phenyl sulphide, unii-72c99lp48p, cyclopropylsulfanyl-benzene, pubchem10736, cyclopropylphenyl sulfide
Clave InChI YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1SC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (cyclopropylsulfanyl)benzene
Peso molecular (g/mol) 150.24
PubChem CID 123348
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.24