Learn More
Cetona de fenilo de ciclopropil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321557 100 g 100 g
11311557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02218.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3481-02-5 | C10H10O | 146.19 g/mol
Cyclopropyl phenyl ketone is used to prepare α-cyclopropylstyrene by the Wittig reaction in dimethyl sulfoxide. It is also used as starting reagent during the (Z)-titanium enolate formation from cyclopropyl ketones via TiCl4-n-Bu4NI-induced ring opening reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetona de fenilo de ciclopropil se utiliza para preparar α-ciclopropilestireno mediante la reacción de Wittig en sulfóxido de dimetilo. También se utiliza como reactivo de partida durante la formación de enolato de titanio (Z) a partir de cetonas ciclopropilosas a través de la reacción de apertura de anillo de reacción de apertura de anillo inducida de TiCl4-n-Bu4NI.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3481-02-5
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00001294
Clave InChI PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone
PubChem CID 77029
Nombre IUPAC ciclopropil(fenil)metanona
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl phenyl ketone
Densidad 1.06
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.5534
Cantidad 100 g
Beilstein 1860145
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%