Learn More
Ciclopropilmetilcetona-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropylethanone-D8 |
| CAS | 1219799-33-3 |
| Fórmula molecular | C5 D8 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(cyclopropyl-1,2,2,3,3-d5)- (ACI), 1-(Cyclopropyl-1,2,2,3,3-d5)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), 1-Cyclopropylethanone-D8, Cyclopropyl Methyl Ketone-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-(1,2,2,3,3-pentadeuteriociclopropil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 92.1657 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.1077 g/mol |
| Mostrar más |