Learn More
Isotiocianato de ciclopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328545 1 g 1 g
11338545 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11985.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56601-42-4 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Cyclopropyl isothiocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de ciclopropilo es una importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56601-42-4
Fórmula molecular C4H5NS
Peso molecular (g/mol) 99.15
Número MDL MFCD00040874
Clave InChI JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
PubChem CID 92463
Nombre IUPAC isotiocianatociclopropano
SMILES S=C=NC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl isothiocyanate
Densidad 1.07
Punto de ebullición 87°C to 88°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 1 g
Número UN UN2929
Beilstein 3600974
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.16
Porcentaje de pureza 97%