Learn More
Isotiocianato de ciclopropilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10496292 1 g 1 g
10781987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10496292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00280DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 56601-42-4
Fórmula molecular C4H5NS
Peso molecular (g/mol) 99.15
Número MDL MFCD00040874
Clave InChI JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
PubChem CID 92463
Nombre IUPAC isotiocianatociclopropano
SMILES S=C=NC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.07g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C3H5NCS
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.16
Porcentaje de pureza 97%