Learn More
Ciclopropil-d5-amina, TRC
Código de producto. 30365596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30365596 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9891435MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl-d5-amine
CAS 153557-95-0
Fórmula molecular C3 D5 H2 N
Cantidad 5 mg
Sinónimo Cyclopropan-d5-amine (9CI), 1,2,2,3,3-Pentadeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-D5, Aminocyclopropane-1,2,2,3,3-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1([2H])N
Nombre IUPAC 1,2,2,3,3-pentadeuteriociclopropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 62.125
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.089
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.