Learn More
Ciclopropil-d5-amina, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropyl-d5-amine |
| CAS | 153557-95-0 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H2 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Cyclopropan-d5-amine (9 CI), 1,2,2,3,3-Pentadeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-D5, Aminocyclopropane-1,2,2,3,3-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3-pentadeuteriociclopropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 62.125 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.089 g/mol |
| Show More |