Learn More
Cianuro de ciclopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10234280 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11995601 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10234280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111661000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5500-21-0 | Molecular Formula: C4H5N | Molecular Weight: 67.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5500-21-0
Fórmula molecular C4H5N
Peso molecular (g/mol) 67.09
Clave InChI AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril
PubChem CID 79637
Nombre IUPAC ciclopropanocarbonitrilo
SMILES C1CC1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl cyanide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 133.0°C to 135.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CN
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 100 g
Beilstein 09,4
Gravedad específica 0.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropyl cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.