Learn More
Ciclopropilo carbinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
25 ml
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10511341 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10318103 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10531794 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10083813 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10511341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296820250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-33-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00001309
Clave InChI GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
Nombre IUPAC ciclopropilmetanol
SMILES OCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl carbinol
Punto de fusión -60°C
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 123°C to 124°C (738.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.433
Cantidad 25 mL
Beilstein 06,4
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride
Viscosidad 4.04 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido