Learn More
Carbinol ciclopropílico, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10472634 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10472634 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00731EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl carbinol
CAS 2516-33-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00001309
Cantidad 25 g
Sinónimo cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
Clave InChI GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CC1
Nombre IUPAC ciclopropilmetanol
Peso molecular (g/mol) 72.11
PubChem CID 75644
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11