Learn More
Cetona de 4-metoxifenilo de ciclopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455586 25 g 25 g
11445586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20725.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7152-03-6 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7152-03-6
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.22
Número MDL MFCD00001296
Clave InChI YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl 4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone, methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl, chembl82673, cyclopropyl-4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl-4-methoxy-phenyl-methanone, maybridge3_006117, 4-methoxybenzoylcyclopropane, cyclopropyl p-anisyl ketone, methanone,cyclopropyl 4-methoxyphenyl
PubChem CID 81580
Nombre IUPAC Ciclopropil-(4-metoxifenil)metanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 158°C to 160°C (4.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2046539
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%