Learn More
Ciclopropil(4-fluorofenil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone |
| CAS | 772-31-6 |
| Fórmula molecular | C10H9OF |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cyclopropyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9FO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | ciclopropil-(4-fluorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0637 |