Learn More
Ciclopropil 4-fluorobencilcetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropyl 4-Fluorobenzyl Ketone |
| CAS | 1071842-61-9 |
| Fórmula molecular | C11H11FO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FO/c12-10-5-1-8(2-6-10)7-11(13)9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4,7H2 |
| SMILES | Fc1ccc(CC(=O)C2CC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-2-(4-fluorofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0794 |