Learn More
Ciclopropil 3-Fluorobenzil Cetona, TRC
Código de producto. 30354496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354496 1 g 1 g
30350701 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9885751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952722-64-4
Fórmula molecular C11H11FO
Peso molecular (g/mol) 178.2
Sinónimo 1-Cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone, Prasugrel Impurity
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-2-(3-fluorofenil)etanona
SMILES Fc1cccc(CC(=O)C2CC2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl 3-Fluorobenzyl Ketone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11FO/c12-10-3-1-2-8(6-10)7-11(13)9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0794