Learn More
Ciclopropil-2,2,3,3-d4 metilcetona, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropylethanone-2',2',3',3'-D4 |
| CAS | 350818-63-2 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H4 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(cyclopropyl-2,2,3,3-d4)- (9 CI), 1-(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)ethanone, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4 Methyl Ketone, 1-Cyclopropylethanone-D4, 1-Cyclopropylethanone-2',2',3',3'-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(C(=O)C)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 88.1411 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0826 g/mol |
| Mostrar más |