Learn More
Alcohol ciclopropil-2,2,3,3-d4-metil-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylmethanol-1,1,2',2',3',3'-D6 |
| CAS | 1219805-67-0 |
| Fórmula molecular | C4 D6 H2 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-methyl-d2 Alcohol, Cyclopropane-2,2,3,3-d4-methan-d2-ol, Cyclopropylmethanol-d6, Cyclopropylmethanol-D6 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4,methanol-D2), Cyclopropylmethanol-1,1,2',2',3',3'-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5 H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C1C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | dideuterio-(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 78.1427 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.0952 g/mol |
| Mostrar más |