Learn More
Ciclopropil-2,2,3,3-d4-amina, TRC
Código de producto. 30349688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349688 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30349688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98914250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
CAS 1051418-97-3
Fórmula molecular C3 2H4 H3 N
Cantidad 50 mg
Sinónimo Cyclopropan-2,2,3,3-d4-amine (ACI), 2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-2,2,3,3-D4, Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])C(N)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetradeuteriociclopropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 61.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.083