Learn More
Ciclopropil-2,2,3,3-d4-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine |
| CAS | 1051418-97-3 |
| Fórmula molecular | C3 2H4 H3 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(N)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3-tetradeuteriociclopropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 61.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61,083 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |