Learn More
Ciclopropil-1-d1-metil-d3-cetona, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropylethanone-1',2,2,2-D4 |
| CAS | 95249-93-7 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H4 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(cyclopropyl-1-d)- (9 CI), 1-(Cyclopropyl-1-d)ethanone-2,2,2-d3, Cyclopropyl-1-d1 Methyl-d3 Ketone, 1-Cyclopropylethanone-D4, 1-Cyclopropylethanone-1',2,2,2-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3/i1D3,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C1([2 H])CC1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-(1-deuteriociclopropil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 88.1411 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0826 g/mol |
| Mostrar más |