Learn More
Alcohol ciclopropil-1-d1-metil-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropylmethanol-1,1,1'-D3 |
| CAS | 1219802-62-6 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H5 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Cyclopropane-1-d-methan-d2-ol, Cyclopropane-1-d1-methan-α,α-d2-ol Cyclopropyl-1-d1-methyl-d2 Alcohol, Cyclopropylmethanol-1,1,1'-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5 H,1-3H2/i3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C1([2 H])CC1 |
| Nombre IUPAC | dideuterio-(1-deuteriociclopropil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 75.1242 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.0763 g/mol |
| Mostrar más |