Learn More
Ciclopropanotiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485027 5 g 5 g
15475027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32315.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20295-34-5 | C4H7NS | 101.167 g/mol
Cyclopropanecarbothioamide is used for purification in single-step preparation of thiazolo [5, 4-b] pyridine-and thiazolo [5, 4-c] pyridine derivatives from chloronitropyridines and thioamides, or thioureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopropanocarbotioamida se utiliza para la purificación en la preparación de un solo paso de tiazolo[5,4-b]piridina y tiazolo[5,4-c]piridina derivados de cloronitropiridinas y tioamidas o tioureas.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20295-34-5
Fórmula molecular C4H7NS
Peso molecular (g/mol) 101.167
Número MDL MFCD09469287
Clave InChI IIPJWNFOLPDTEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanethiocarboxamide, cyclopropanecarbothioic acid amide, cyclopropanethioamide, cyclopropane carbothioamide, cyclopropane-thiocarboxamide, cyclopropane-1-carbothioamide, aminocyclopropylmethane-1-thione
PubChem CID 22140884
Nombre IUPAC ciclopropanocarbotioamida
SMILES C1CC1C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanethiocarboxamide
Punto de fusión 111°C to 113°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.17
Porcentaje de pureza 97%