Learn More
Cloruro de ciclopropanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403847 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15403847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29107.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanesulfonyl chloride
CAS 139631-62-2
Densidad 1.39
Punto de ebullición 60°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Fórmula molecular C3H5ClO2S
Índice de refracción 1.477
Número MDL MFCD01631933
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride
Clave InChI PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de ciclopropanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 140.581
PubChem CID 2760919
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.59
Porcentaje de pureza 97%