Learn More
Cloruro de ciclopropanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493837 5 g 5 g
11462230 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29107.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139631-62-2
Fórmula molecular C3H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 140.58
Número MDL MFCD01631933
Clave InChI PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride, cyclopropane sulfonyl chloride, cyclopropanesulfonic acid chloride, pubchem10869, acmc-209cje, cyclopropylsulfonylchloride
PubChem CID 2760919
Nombre IUPAC cloruro de ciclopropanosulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopropanesulfonyl chloride
Densidad 1.39
Punto de ebullición 60°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.59
Porcentaje de pureza 97%