Learn More
Cloruro de ciclopropanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11984581 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11984581 1 g Frasco de vidrio 1 g
11994581 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11984581 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 439020010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139631-62-2
Fórmula molecular C3H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 140.58
Número MDL MFCD01631933
Clave InChI PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride, cyclopropane sulfonyl chloride, cyclopropanesulfonic acid chloride, pubchem10869, acmc-209cje, cyclopropylsulfonylchloride
PubChem CID 2760919
Nombre IUPAC cloruro de ciclopropanosulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopropanesulfonyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 60.0°C (2.0 Torr)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopropanesulfonyl chloride, 97%
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.