Learn More
Clorhidrato de ciclopropanometilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378066 1 g 1 g
11388066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13353.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7252-53-1 | C4H9ClN | 106.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7252-53-1
Fórmula molecular C4H9ClN
Peso molecular (g/mol) 106.57
Número MDL MFCD00012544
Clave InChI MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
Nombre IUPAC ciclopropilmetanamina; clorhidrato
SMILES [Cl].NCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Punto de fusión 202°C to 205°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3906936
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.58
Porcentaje de pureza 98%