Learn More
Ciclopropanemetilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491678 1 g 1 g
11401688 5 g 5 g
11411688 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13946.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2516-47-4 | C4H9N | 71.123 g/mol
Cyclopropanemethylamine used in studies of potential inhibitors of glycine cleavage system of brain and liver mitochondria. It is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopropanometilamina se utiliza en estudios de inhibidores potenciales del sistema de segmentación de la glicina de las mitocondrias del cerebro y el hígado. Se utiliza en la síntesis química.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2516-47-4
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.123
Número MDL MFCD00037147
Clave InChI IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
PubChem CID 75646
Nombre IUPAC ciclopropilmetanamina
SMILES C1CC1CN
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopropanemethylamine
Densidad 0.82
Punto de ebullición 85°C to 86°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.433
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Beilstein 773674
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza ≥98%