Learn More
Ciclopropanometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494264 25 g 25 g
11484264 5 g 5 g
11404274 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12567.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Cyclopropanemethanol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopropanometanol se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-33-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00001309
Clave InChI GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
Nombre IUPAC ciclopropilmetanol
SMILES OCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanemethanol
Punto de fusión <-60°C
Densidad 0.904
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Beilstein 1846846
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 98%