Learn More
Ácido ciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30363190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363190 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30363190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9896551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropane carboxylic acid
CAS 1759-53-1
Fórmula molecular C4 H6 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Carboxycyclopropane, Cyclopropionic acid, Cyclopropylcarboxylic acid, NSC 1112, Cyclopropanecarboxylic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Cyclopropanecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)C1CC1
Nombre IUPAC ácido ciclopropanocarboxílico
Peso molecular (g/mol) 86.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368