Learn More
Cloruro de ácido ciclopropanocarboxílico, 98%
Código de producto. 11924971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11924971 500 g Frasco de vidrio 500 g
10229783 5 g Frasco de vidrio 5 g
10010880 25 g Frasco de vidrio 25 g
10375980 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11924971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111635000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 4023-34-1 | C₄H₃ClO | 104,54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4023-34-1
Fórmula molecular C4H5ClO
Peso molecular (g/mol) 104.54
Clave InChI ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
Nombre IUPAC cloruro de ciclopropanocarbonilo
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 119.0°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5COCl
Índice de refracción 1.4515 to 1.4535
Cantidad 500 g
Beilstein 09,4
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación