Learn More
Ácido ciclopropanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452307 250 g 250 g
11442307 50 g 50 g
11432307 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14215.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1759-53-1
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00001287
Clave InChI YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 15655
ChEBI CHEBI:23500
Nombre IUPAC ácido ciclopropanocarboxílico
SMILES C1CC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 5°C
Densidad 1.086
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.439
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 969839
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 98%