Learn More
Ácido ciclopropanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10212942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10212942 5 g 5 g
10580361 25 g 25 g
10305940 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10212942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111620050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1759-53-1
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00001287
Clave InChI YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 15655
ChEBI CHEBI:23500
Nombre IUPAC ácido ciclopropanocarboxílico
SMILES C1CC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxylic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 17.0°C to 19.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0850g/mL
Punto de ebullición 182.0°C to 184.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CO2H
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 4
Gravedad específica 1.085
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4