Learn More
Alfa Aesar™ Cyclopropanecarboxamidoxime, 97%
Código de producto. 15444558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444558 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 15444558 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H58236.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxamidoxime
CAS 51285-13-3
Fórmula molecular C4H8N2O
Número MDL MFCD03426266
Cantidad 2 g
Sinónimo n-hydroxycyclopropanecarboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, z-n'-hydroxycyclopropanec arboximidamide, cyclopropanecarboxamidoxime, n-hydroxy-cyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropane-carboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropanecarboximideamide
Clave InChI OMCUPXRCMTUDHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1C(=NO)N
Nombre IUPAC N'-hidroxiciclopropanocarboximidamida
Peso molecular (g/mol) 100.121
PubChem CID 9582826
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%