Learn More
Ciclopropanocarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropanecarboxaldehyde |
| CAS | 1489-69-6 |
| Fórmula molecular | C4H6O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(Formyl)cyclopropane, 2-Cyclopropanecarboxaldehyde, Cyclopropylcarboxaldehyde, Formylcyclopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | O=CC1CC1 |
| Nombre IUPAC | ciclopropanocarbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 70.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0419 |