Learn More
Cloruro de ciclopropanocarbonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropanecarbonyl Chloride |
| CAS | 4023-34-1 |
| Fórmula molecular | C4H5ClO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic Acid Chloride, Cyclopropanoyl Chloride, Cyclopropylcarbonyl Chloride, Cyclopropylcarboxylic Acid Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2 |
| SMILES | ClC(=O)C1CC1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de ciclopropanocarbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 104.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0029 |