Learn More
Cloruro de ciclopropanocarbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433954 25 g 25 g
11443954 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11433954 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11948.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 4023-34-1 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona violentamente).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, bases, metales activos y agua/humedad. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4023-34-1
Fórmula molecular C4H5ClO
Peso molecular (g/mol) 104.533
Número MDL MFCD00001277
Clave InChI ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
Nombre IUPAC cloruro de ciclopropanocarbonilo
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarbonyl chloride
Densidad 1.15
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.452
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 471286
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (reacts violently).
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza 98%