Learn More
Ciclopropanecarbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479013 10 g 10 g
11489013 50 g 50 g
11499013 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11125.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5500-21-0 | C4H5N | 67.091 g/mol
Cyclopropanecarbonitrile is used to prepare cis and trans crotonitrile and allyl cyanide. Further, it reacts with phenylmagnesium bromide to give cyclopropyl-phenyl ketone-imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopropanocarbonitrilo se utiliza para preparar cis y trans crotonitrilo y cianuro de alilo. Además, reacciona con el bromuro de fenilmagnesio para dar ciclopropil-fenil ceton-imina.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatibles con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5500-21-0
Fórmula molecular C4H5N
Peso molecular (g/mol) 67.091
Número MDL MFCD00001269
Clave InChI AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril
PubChem CID 79637
Nombre IUPAC ciclopropanocarbonitrilo
SMILES C1CC1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarbonitrile
Densidad 0.905
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.421
Cantidad 10 g
Número UN UN3275
Beilstein 635790
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropanecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopropanecarbonitrile