Learn More
Ácido ciclopropano-d5-carboxílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropanecarboxylic Acid-D5 |
| CAS | 1219804-09-7 |
| Fórmula molecular | C4 D5 H O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Cyclopropane-1,2,2,3,3-d5-carboxylic acid (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid-1,2,2,3,3-d5, Cyclopropane-d5-carboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1,2,2,3,3-pentadeuteriociclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 91.1201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.0682 g/mol |
| Mostrar más |