Learn More
Ácido ciclopropano-2,2,3,3-d4-carboxílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopropanecarboxylic Acid-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 89924-82-3 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H2 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic-2,2,3,3-d4 acid (7 CI, ACI), Cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid-2,2,3,3-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3-tetradeuteriociclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 90.1139 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0619 g/mol |
| Mostrar más |