Learn More
Cycloprate, TRC
Código de producto. 30133381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133381 250 mg 250 miligramos
30004264 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC998970250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54460-46-7
Fórmula molecular C20 H38 O2
Peso molecular (g/mol) 310.51
Sinónimo Hexadecyl Cyclopropanecarboxylate, ZR 856, Zardex, Cyclopropanecarboxylic Acid, Hexadecyl Ester;
Nombre IUPAC hexadecil ciclopropanocarboxilato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloprate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-22-20(21)19-16-17-19/h19H,2-18H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2872
Porcentaje de pureza >95%