Learn More
Ácido ciclopiazónico, TRC
Código de producto. 30137401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137401 5 mg 5 miligramos
30010719 2.5 mg 2.50 miligramo
30005543 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9919955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18172-33-3
Fórmula molecular C20 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 336.38
Sinónimo 9H-Pyrrolo[1',2':2,3]isoindolo[4,5,6-cd]indol-9-one, 10-acetyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11-hydroxy-7,7-dimethyl-, (6aα,11aβ,11bα)- (8CI), (6aR,11aS,11bR)-10-Acetyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11-hydroxy-7,7-dimethyl-9H-pyrrolo[1',2':2,3]isoindolo[4,5,6-cd]indol-9-one, Cyclopiazonic acid, NSC 117181, α-Cyclopiazonic acid, α-Cyclopiazonic Acid, 9H-Pyrrolo[1',2':2,3]isoindolo[4,5,6-cd]indol-9-one, 10-acetyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11-hydroxy-7,7-dimethyl-, (6aα,11aβ,11bα)- (8CI), (6aR,11aS,11bR)-10-Acetyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11-hydroxy-7,7-dimethyl-9H-pyrrolo[1',2':2,3]isoindolo[4,5,6-cd]indol-9-one, Cyclopiazonic acid, NSC 117181, α-Cyclopiazonic acid
SMILES CC(=O)C1=C(O)[C@@H]2[C@@H]3[C@@H](Cc4cccc5[nH]cc3c45)C(C)(C)N2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopiazonic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N2O3/c1-9(23)14-18(24)17-16-11-8-21-13-6-4-5-10(15(11)13)7-12(16)20(2,3)22(17)19(14)25/h4-6,8,12,16-17,21,24H,7H2,1-3H3/t12-,16+,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1474