Learn More
Ciclofosfamida monohidrato, TRC
Código de producto. 30012129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012129 25 g 25 g
30133001 1 g 1 g
30134730 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98858025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6055-19-2
Fórmula molecular C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Peso molecular (g/mol) 279.1
Sinónimo 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (9CI), 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (8CI), 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide monohydrate, Endoxan monohydrate
Nombre IUPAC N,N-bis(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaffinano-2-amina; hidratar
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclophosphamide Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0354
Porcentaje de pureza >95%