Learn More
Monohidrato de ciclofosfamida, LoGiCal
Código de producto. 30462114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462114 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462114 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0822.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclophosphamide Monohydrate
CAS 6055-19-2
Nombres de analitos o componentes Cyclophosphamide Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclophosphamide monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide Monohydrate, Endoxan monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Nombre IUPAC N,N-bis(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazafosfinan-2-amina;hidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 279.1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278,0354 g/mol