Learn More
Ciclofosfamida monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751861 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10124460 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10066333 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10751861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.40€
    62.65€ / 1 g
    Ahorro 6.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6055-19-2 | C7H17Cl2N2O3P | 279.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6055-19-2
Fórmula molecular C7H17Cl2N2O3P
Peso molecular (g/mol) 279.10
Número MDL MFCD00149395
Clave InChI PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
Nombre IUPAC N,N-bis(2-cloroetil)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazafosfinan-2-amine; hidrato
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclophosphamide monohydrate
Punto de fusión 49.0°C to 53.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 2743
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,benzene,ethylene,glycol,carbon tetrachloride and dioxane,sparingly soluble in ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclophosphamide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.