Learn More
Cyclophosphamide, MedChemExpress
Código de producto. 16441856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441856 500 mg 500 miligramos
16471256 200 mg 200 miligramos
16457296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16441856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17420
MedChemExpress Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclophosphamide
Forma física Solid
CAS 50-18-0
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H15Cl2N2O2P
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (145.54 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (127.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O
Peso molecular (g/mol) 261.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.09
Porcentaje de pureza 98.0%